Learn More
ratiolab™ Probenröhrchen aus Polypropylen
Diese Röhrchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. ratiolab™ Probenröhrchen aus Polypropylen sind aus transparentem Polypropylen gefertigt.
Marke: ratiolab™ 3814010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.52000kg
Beschreibung
- 12 ml
- Runder Boden
Spezifikation
12 ml | |
Polypropylen | |
Probenröhrchen |
100 mm | |
16 mm |