Learn More
VITLAB™ Steilbrustflasche, PP, transparent, mit Schraubverschluß, Gewinde GL25, 250ml
Marke: VITLAB™ 100489
8.31 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.92250kg
Spezifikation
Polypropylen | |
Eng | |
Flasche | |
Schraubverschluss |