Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Gestelle für Autosamplerfläschchen
Die Fläschchenständer aus Polypropylen sind beständig gegen die meisten Lösungsmitteln.
29.60 € - 38.35 €
Spezifikation
Produkttyp | Fläschchenständer |
---|---|
Verschluss inklusive | Nein |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Blau |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11767746
|
Fisherbrand™
12 21 2187 |
200 x 105 x 17 mm | 1.5 ml-Fläschchen |
29.60 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12672495
|
Fisherbrand™
15 21 2480 |
230 x 117 x 28 mm | 4 ml Fläschchen |
38.35 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Fläschchenständer
- 50 Positionen
- Blau
- Stapelbar
- Mit alphanumerischem Index zur besseren Identifizierung der Fläschchen
- Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
Spezifikation
Fläschchenständer | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |
Nein | |
Blau | |
50 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Gestelle für Autosamplerfläschchen