Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind Mikrozentrifugen-Röhrchen aus PP (Polypropylen)
Diese LoBind Mikrozentrifugenröhrchen eignen sich zur Lagerung von Peptid-, Antikörper- oder Virusproben. Eppendorf™ Protein LoBind Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind ideal für die Proteinforschung, Massenspektrometrie und Probenvorbereitung für Proteinarrays.
12.90 € - 20.75 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Protein LoBind Verbrauchsmaterialien sind perfekt für die Arbeit in der Proteinforschung, Massenspektronomie, Protein-Array-Probenvorbereitung sowie die Lagerung von Peptid-, Antikörper- oder Virusproben geeignet |
Anzahl pro Packung | 100 Röhrchen (2 Beutel zu je 50) |
Sterilität | PCR-frei |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10316752
![]() |
Eppendorf™
0030108094 |
0.5 ml |
17.12 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10708704
![]() |
Eppendorf™
0030108116 |
1.5 ml |
12.90 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10718894
![]() |
Eppendorf™
0030108132 |
2 ml |
20.75 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Description
Lagern Sie Peptid-, Antikörper- oder Virusproben in diesen LoBind Mikrozentrifugenröhrchen. Eppendorf™ Protein LoBind Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind ideal für die Proteinforschung, Massenspektrometrie und Probenvorbereitung für Proteinarrays.
- Problemlose Handhabung kleinster Volumen/Konzentrationen einer Vielzahl von Proteinen
- Vorbehandlung von Röhrchen bei der Sättigung mit BSA oder Silikonisierung ist nicht erforderlich, um die Rückgewinnung der Proteine im Kunststoffröhrchen zu garantieren
- Rückgewinnungsraten von mehr als 99 % können erzielt werden
- Die Aktivität von Enzymen wird zum Beispiel nicht durch das Röhrchen reduziert und Denaturierungseffekte durch Wechselwirkungen mit der Oberfläche sind fast gänzlich ausgeschlossen
- Keine unerwünschten Nebenwirkungen durch eine Oberflächenbeschichtung
- Röhrchen sind aus Eppendorf LoBind™ Material lieferbar, um die maximale Rückgewinnung kostbarer Proben zu erreichen
- Maximale Proteinrückgewinnung (über 97 %, BSA 1 μg/ml)
- Ohne Oberflächenbeschichtung, z. B. Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und ATP (PCR*-rein.)
- Spezielles Polypropylenmaterial, das unter optimierten Verarbeitungsbedingungen hergestellt wird
- Hohe Haltbarkeit beim Zentrifugieren, bis zu 18,000 x g
- Hoher Grad an Transparenz
- Safe-Lock Deckel
Specifications
Polypropylen | |
Protein LoBind Verbrauchsmaterialien sind perfekt für die Arbeit in der Proteinforschung, Massenspektronomie, Protein-Array-Probenvorbereitung sowie die Lagerung von Peptid-, Antikörper- oder Virusproben geeignet | |
PCR-frei |
Polypropylen | |
100 Röhrchen (2 Beutel zu je 50) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.