missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10557614
|
Brady™
252003 |
200 x 200 mm |
14.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10356194
|
Brady™
252004 |
315 x 315 mm |
34.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brady™ Polypropylene Prohibition Signs: Fire, Open Flame, and Smoking Prohibited