Learn More
Brady™ Kugelhahnabsperrung aus Polypropylen
Die beiden Hälften der Vorrichtung umfangen den Hebel des Kugelventils, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern.
Marke: Brady™ 805850
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
- Die beiden Hälften der Vorrichtung umfangen den Hebel des Kugelventils, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern.
Spezifikation
Druckkugelventilsperre | |
Blau | |
OSHA 1910,147 | |
118.11 x 304.80 x 219.96 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
220 mm | |
12 in. |
BS08A-BL | |
Polypropylen | |
Druckkugelventilsperre | |
305,00 x 220,00 mm | |
8.66 in. | |
Je 1 | |
305 mm |