Learn More
Brady™ Kugelhahnabsperrung aus Polypropylen
Die beiden Hälften der Vorrichtung umfangen den Hebel des Kugelventils, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern.
Marke:  Brady™ 805849
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11756785
  • 55.60 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
  • Die beiden Hälften der Vorrichtung umfangen den Hebel des Kugelventils, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
Druckkugelventilsperre
Polypropylen
Druckkugelventilsperre
134,29 x 103,45 mm
4.07 in.
Je 1
134,29 mm
Gelb
OSHA 1910,147
77.47 x 134.37 x 103.38 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
103,45 mm
5.29 in.