Learn More
Karl Hecht™ Pulvertrichter aus PP
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
65 mm
80 mm
Höhe (metrisch):
68 mm
76 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
- Kurzer, breiter Schaft für einfache Handhabung mit pulverförmigen Materialien
- Mit verschiedenen Kopfdurchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 65 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 15 mm |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 68 mm |
| Farbe | Transparent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gepuderte Trichtermaterialien |
| Länge (metrisch) Stiel | 25 mm |
| Produkttyp | Pulvertrichter |