Learn More
Fisherbrand™ Pop-up-Röhrchengestelle aus Polypropylen
Einfaches Öffnen und Einrasten für den schnellen Einsatz. Fisherbrand™ Röhrchengestelle zum Aufklappen aus Polypropylen sind eine platzsparende und kompakte Aufbewahrungsmöglichkeit für 15- und/oder 50 ml- Röhrchen.
45.65 € - 52.95 €
Spezifikation
Produkttyp | Zusammenklappbares Röhrchengestell |
---|---|
Enthält | Aufgedrucktes Trenngitter |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Form | Rechteckig |
Benachrichtigungen:
Not recommended for autoclaving.
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12603476
|
Fisherbrand™
HS24319 |
Grün | Röhrchen (50 ml) |
51.30 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12693466
|
Fisherbrand™
HS24318 |
Violett | Röhrchen (15 ml), Röhrchen (17 mm) |
45.65 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12269309
|
Fisherbrand™
HS24320P |
Rosa | Röhrchen (15 und 50 ml), Röhrchen (50 ml), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) |
51.30 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11710634
|
Fisherbrand™
HS24320B |
Blau | Röhrchen (15 und 50 ml), Röhrchen (50 ml), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) |
52.95 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Leicht zu öffnen – leicht zu schließen
- Zur Organisation von 15 und 50 ml-Röhrchen entwickelt
- Das aufgedruckte Gitter erleichtert ein schnelles Wiederauffinden
- Die Gestelle sind im offenen und geschlossenen Zustand stapelbar
- Platzsparend, wenn Gestelle nicht verwendet werden
- Nicht zur Reinigung im Autoklav geeignet
Spezifikation
Zusammenklappbares Röhrchengestell | |
Nicht autoklavierbar | |
Rechteckig | |
Ja | |
2/Pckg. | |
255 mm | |
137 mm | |
2,8 in. |
Aufgedrucktes Trenngitter | |
Polypropylen | |
Keine | |
Unsteril | |
255 x 137 x 72 mm | |
10 in. | |
72 mm | |
1 kg |