Learn More
Fisherbrand™ Pop-up-Röhrchengestelle aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Einfaches Öffnen und Einrasten für den schnellen Einsatz. Fisherbrand™ Röhrchengestelle zum Aufklappen aus Polypropylen sind eine platzsparende und kompakte Aufbewahrungsmöglichkeit für 15- und/oder 50 ml- Röhrchen.
Marke:  Fisherbrand™ HS24320P
38.23 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21756" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12269309
  • 51.30 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Not recommended for autoclaving.
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen
  • Leicht zu öffnen – leicht zu schließen
  • Zur Organisation von 15 und 50 ml-Röhrchen entwickelt
  • Das aufgedruckte Gitter erleichtert ein schnelles Wiederauffinden
  • Die Gestelle sind im offenen und geschlossenen Zustand stapelbar
  • Platzsparend, wenn Gestelle nicht verwendet werden
  • Nicht zur Reinigung im Autoklav geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Aufgedrucktes Trenngitter
Nicht autoklavierbar
Röhrchen (15 und 50 ml), Röhrchen (50 ml), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm)
12 und 21
Keine
Unsteril
2/Pckg.
255 mm
137 mm
2,8 in.
1 kg
Zusammenklappbares Röhrchengestell
Rosa
Polypropylen
Rechteckig
Ja
15 und 50 ml-Röhrchen
255 x 137 x 72 mm
10 in.
72 mm
17 mm und 30 mm