Learn More
Hirschmann™ Polypropylen-Pipettenspitzen
Hergestellt aus Polypropylen, zur Verwendung mit der labopette™
Marke: Hirschmann™ 9490201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Cadmiumfrei | |
klar | |
Bulk | |
10 Boxen, 96 Stck. | |
Hirschmann™ Laborgeräte, Gilson™ |
0,2 bis 10 μl | |
Konformitätsbescheinigt (in Verbindung mit den Luftpolsterpipetten labopette™) | |
Palettiert zum Nachfüllen für Multibox | |
Pipettenspitzen | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Polypropylen-Pipettenspitzen > Volumen (metrisch): 0,2-10 μl, Format: Palette
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur