Learn More
Fisherbrand™ Pipettenspitze G aus Polypropylen
Gewährleisten besonders einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem komplexen Anwendungen. Fisherbrand™ Pipettenspitzen Typ G aus Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.
8.95 € - 22.93 €
Spezifikation
Farbe | Crystal |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11577442
|
Fisherbrand™
FB34521 |
0.1 bis 10 μl |
22.93 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12399365
|
Fisherbrand™
FB64006 |
0.5 bis 10 μl |
8.95 €
192 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar
- Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
- Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
- Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
- Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
- Praxisorientiertes Spitzenvolumen
- Aeroject™ Spitzen mit Spezialfiltern aus hydrophobem PE-HD als
- Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontaminationen
- Geeignet für alle gängigen Pipettenarten
Spezifikation
Crystal | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pipettenspitze G aus Polypropylen