Learn More
Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15993982 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Verschlusstyp:
Klappverschluss
Nicht enthalten
Streifen mit flachen Kappen
Streifen mit gewölbten Kappen
Format:
Einzelröhrchen
Schnell-PCR-Röhrchenstreifen
Streifen mit 8 Röhrchen
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Forensischer DNA-Gütegrad
PCR-Aufreinigung (unsteril)
Volumen (metrisch):
0,1 mL
0.1 ml
0,2 ml
0,2 ml
0.5 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
120 Stück
500 Stück
Product Code. 15993982
Brand: Eppendorf™ 0030124910
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
Eppendorf Fast PCR-Röhrchenstreifen, 0,1 ml, mit Deckelstreifen, flach, PCR-sauber, 120 St. (10 x 12 Stück) – Ideal für den Einsatz mit Schnellzyklern wie dem Mastercycler X50s und Schnellenzymen – 8 Reaktionsröhrchen im Streifenformat – ideal für kleine Probenvolumina- Einfach anpassbar für die Automatisierung- Abschließbar mit flachen oder gewölbten Streifendeckeln- 1)1) Herunterladen von Zertifikaten unter www.eppendorf.com/certificates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisch) 0,1 mL
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Reinheits- oder Qualitätsgrad PCR-Aufreinigung (unsteril)
Verschlusstyp Streifen mit flachen Kappen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Closure Included Ja
Format Schnell-PCR-Röhrchenstreifen
Produkttyp Streifen mit PCR-Röhrchen