Learn More
Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
Marke:  Eppendorf™ 0030124901
177.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15983982
  • 197.35 € / 120 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
Eppendorf Fast PCR-Röhrchenstreifen, 0,1 ml, ohne Deckel, PCR-sauber, 120 St. (10 x 12 Stück) – Ideal für den Einsatz mit Schnellzyklern wie dem Mastercycler X50s und Schnellenzymen – 8 Reaktionsröhrchen im Streifenformat – ideal für kleine Probenvolumina – Einfach anpassbar für die Automatisierung – mit flachen oder gewölbten Streifendeckeln versiegelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.1 mL
PCR Clean (Non-sterile)
Autoklavierbar
Schnell-PCR-Röhrchenstreifen
Unsteril
Nicht enthalten
Nein
Streifen mit PCR-Röhrchen
Videos
  • Eppendorf - Consumables
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf - Consumables
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Name des Produkts
    Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen > Format: Fast PCR Tube Strips, Sterility: PCR Clean (Non-sterile), Volume: 0.1 mL, Closure Type: Without Lid