Learn More
Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
Marke: Eppendorf™ 0030124928
236.55 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
Eppendorf Fast PCR-Röhrchenstreifen, 0,1 ml, mit Deckelstreifen, gewölbt, PCR-sauber, 120 St. (10 x 12 Stück) – Ideal für den Einsatz mit Schnell-Cyclern wie dem Mastercycler X50s und Schnellenzymen – 8 Reaktionsröhrchen im Streifenformat – ideal für kleine Probenvolumina – Einfach anpassbar für die Automatisierung – Abschließbar mit flachen oder gewölbten Streifendeckeln- 1)1) Herunterladen von Zertifikaten unter www.eppendorf.com/certificates
Spezifikation
0.1 mL | |
Polypropylen | |
Streifen mit gewölbten Kappen | |
Ja | |
Streifen mit PCR-Röhrchen |
Unsteril | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Autoklavierbar | |
Schnell-PCR-Röhrchenstreifen |
Videos
-
Eppendorf - Consumables