Learn More
Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
Marke: Eppendorf™ 0030124332
159.53 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
- Design ensures an airtight seal to prevent contamination and evaboration.
- Thin polypropylene walls ensure efficient and homogeneous heat transfer or fast and high-quality PCR results.
- 8 reaction tubes in strip-format – ideal for small sample volumes. Easily adaptable for automation.
- Strips are sealable using flat or domed strip-lids.
- PCR Clean: Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors).
Spezifikation
Frei von humaner-DNA, DNase, RNase, PCR-Inhibitoren | |
0,2 ml | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Autoklavierbar | |
Dünnwandige PCR-Röhrchen |
Klar | |
120 Packung | |
PCR | |
Polypropylen | |
Klappverschluss | |
Einzelröhrchen |