Learn More
Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Verschlusstyp:
Klappverschluss
Nicht enthalten
Streifen mit flachen Kappen
Streifen mit gewölbten Kappen
Format:
Einzelröhrchen
Schnell-PCR-Röhrchenstreifen
Streifen mit 8 Röhrchen
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Forensischer DNA-Gütegrad
PCR-Aufreinigung (unsteril)
Volumen (metrisch):
0,1 mL
0.1 ml
0,2 ml
0,2 ml
0.5 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
120 Stück
500 Stück
Beschreibung
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
- Zur Kennzeichnung angeätzter Deckel
- Dichte Versiegelung
- Leicht zu öffnen
- Zum Gebrauch mit allen Thermocyclern mit einem 0.5 ml-Blockformat
- Zertifiziert als frei von menschlicher DNA, RNase, DNase und PCR-Inhibitoren
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Frei von humaner-DNA, DNase, RNase, PCR-Inhibitoren |
| Farbe | Klar |
| Volumen (metrisch) | 0.5 ml |
| Menge | 500 Packung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 0.5 ml-Thermocycler-Blöcke für effiziente und gleichmäßige Wärmeübertragung auf die Probe |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | PCR-Aufreinigung (unsteril) |
| Max. Kraft | 10.000 x g |
| Verschlusstyp | Klappverschluss |
| Mehr anzeigen |