Learn More
Eppendorf PCR-Röhrchen aus Polypropylen
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
Marke: Eppendorf 0030124359
198.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
- Für alle Thermocycler mit Blockformat 0.2 ml
- Kontaminationsschutz auf Deckel
- Spezielles Scharnier für feste Deckelstellung
- Hohe Transparenz
- Dünne, gleichmäßige Wanddicke und glatte Wandflächen
- Als „PCR*-rein“ zertifiziert
Spezifikation
Durchsichtig | |
960 Packung | |
PCR | |
PCR Clean | |
8-Tube Strip |
0,2 ml | |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Snap Cap | |
PCR-Tube |