Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchengestelle aus Polypropylen
Auf der Rückseite des Gestells befinden sich Öffnungen für Mikroröhrchen in anderer Größe. Fisherbrand™ 96-Well Mikroröhrchen-Gestelle zur wechselseitigen Verwendung sind mit handfreundlichen Seitenlaschen zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung ausgestattet.
Marke: Fisherbrand™
52.30 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.96200kg
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- 8 x 12 Standard-Array
- Laschen an beiden Enden des Gestells rasten den Deckel ein
- 0,5 ml-Wells, getrennt durch eingegossene Gitterlinien, wodurch sie leichter zu erkennen sind
- Erhabene Ringe um die 1,5 bis 2,0 ml-Wells erleichtern die Entfernung von Röhrchen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Rotilabo 2-in-1-Rack für Mikro-Zentrifugenröhrchen | |
Ja | |
Ja | |
96 Röhrchen, Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) | |
96/Side | |
None | |
Non-sterile | |
246 x 121 mm | |
246 mm | |
121 mm | |
25 mm |
Deckel | |
8 x 12 | |
Grün | |
Polypropylen  | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Yes | |
1.5/2 ml auf einer Seite und 0.5 ml auf der anderen Seite | |
246 x 121 x 25 mm | |
9.7 in. | |
4.8 in. | |
2 in. |