Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Aus Polypropylen. BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind mit einem matten Kennzeichnungsfeld mit Unterteilungen für eine ungefähre Volumenbestimmung versehen. Der angebrachte Deckel enthält eine Membran mit Einstichbereich. Der Deckel dichtet hervorragend ab und verhindert so Verdunstungsverluste.
47.06 € - 70.67 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 10.75 mm |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Autoklavierbar | Ja |
Farbe | Naturfarben |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10458372
|
BRAND™
780550 |
2 ml | 41.15 mm | 1 Beutel mit 500 Stück |
47.06 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10680882
|
BRAND™
780502 |
1.5 ml | 40.8 mm | 6 bags of 500 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Verbundener Deckel mit Membran mit durchstoßbarem Bereich.
- Deckel schließt dicht ab, um einen Verlust durch Verdampfen zu verhindern
- Matter Markierungsbereich mit Unterteilungen für ungefähre Einschätzung des Volumens.
Spezifikation
10.75 mm | |
Ja | |
Polypropylen | |
Unsteril |
Polypropylen | |
Naturfarben | |
Deckelmembran mit Durchstechbereich |