Learn More
Ratiolab™ X500 Mehrzweckbecher 60ml mit Schraubverschluss, r rot PP steril
Marke: Ratiolab™ 5921176
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Steril | |
60 mL | |
Polypropylen | |
Für Probenahme, Transport und Lagerung fester, pastöser und flüssiger Proben |
500 Packungen | |
Mehrzweck | |
Für Probenahme, Transport und Lagerung fester, pastöser und flüssiger Proben |