Learn More
Brady™ Pro-Lock Kabelverriegelungssysteme aus Edelstahl mit Ummantelung aus Polypropylen
This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery. The Polypropylene Moulding and Stainless Steel Pro-Lock Cable can only be opened and locked by using a special tool (not included).
40.20 €
Spezifikation
Produkttyp | Sperrkabel |
---|---|
Material | Polypropylen |
Beschreibung | Pro-Lock +-Kabel – 1,5 m Bedienerwerkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat bestellt werden |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.97 in |
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel | 0.26 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11741975
|
Brady™
225204 |
Grün |
40.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11731975
|
Brady™
225203 |
Rot |
40.20 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11751975
|
Brady™
225205 |
Gelb |
40.20 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery.
- Can only be opened and locked by using a special tool (not included).
Spezifikation
Sperrkabel | |
Pro-Lock +-Kabel – 1,5 m Bedienerwerkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat bestellt werden |
|
0.26 in. | |
6,5 mm | |
1.64 yd. | |
Je 1 |
Polypropylen | |
1.97 in | |
50 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
1,5 m |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Pro-Lock Kabelverriegelungssysteme aus Edelstahl mit Ummantelung aus Polypropylen