Learn More
Brady™ Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, aus Polypropylen und gegossenem, glasfaserverstärktem Nylon
Artikelnummer. p-8000072
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
56,00 x 24,10 mm
82,60 x 40,30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11791885
Marke: Brady™ 065396
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Verriegelungen für Schutzschalter ohne Loch sind äußerst vielseitig und leicht montierbar und nutzen das patentierte Daumenschraubensystem. Dadurch ist kein Schraubenzieher erforderlich. Durch abnehmbare Isolierschellen (enthalten) ist die Anwendung bei mehr Arten von Schutzschaltern möglich
  • Lockout/Tagout, Verriegelungen für elektrische Geräte
  • Diese Verriegelungen für Schutzschalter ohne Loch sind äußerst vielseitig und leicht montierbar und nutzen das patentierte Daumenschraubensystem. Dadurch ist kein Schraubenzieher erforderlich. Ziehen Sie die Absperrung einfach fest auf die Schalterfeder, ziehen Sie die Abdeckung über die Daumenschraube und sperren Sie die Abdeckung, damit sich die Klemme nicht löst. Durch abnehmbare Isolierschellen (enthalten) ist die Anwendung bei mehr Arten von Schutzschaltern möglich. Für Bügeldurchmesser von bis zu 7 mm
Spezifikation
Produkttyp Überlastschalterverriegelung
Farbe Rot
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität OSHA 1910,147
Beschreibung Leistungsschalter-Verriegelung ohne Bohrung – -277 V-Gerät
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0.3 in.
Durchmesser (metrisch) Bügel 7 mm
Abmessungen (T x B x H) 25.40 x 56.01 x 24.13 mm
Abmessungen (L x B) 56,00 x 24,10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockier- und Verriegelungssystem
Höhe (angloamerikanisch) 0.95 in.
Höhe (metrisch) 24,1 mm
Menge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 2.205 in.
Breite (metrisch) 58 mm