Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylen-Mini-Rückschlagventil
Artikelnummer. 11853843
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
Röhrendurchmesser: 3.2 mm
Röhrendurchmesser: 6.4 mm
Röhrendurchmesser: 8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11853843
Marke: Cole-Parmer™ 9855313
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Rückschlagventile lassen sich in beliebigen Positionen montieren. Mini-Rückschlagventile aus Polypropylen eignen sich optimal für Flüssigkeiten oder Gase bei Druck- oder Unterdruckanwendungen. Die Ventile benötigen zur Abdichtung 1 psi Gegendruck.
  • PP-Körper und Viton™ Membran
  • Bestdruck beträgt 0.18 psi, Schließdruck beträgt 0.014 psi
  • Maximaltemperatur (bei maximalem psi) beträgt 93 °C
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Röhrendurchmesser: 8 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung von Flüssigkeiten oder Gasen unter Druck oder Vakuum
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 93 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Produkttyp Miniaturrückschlagventil