Learn More
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Lagern Sie 1,5- bis 2,0-ml-Mikroröhrchen in sicheren Boxen. Die Fisherbrand™ Aufbewahrungsbox für Mikroröhrchen aus Polypropylen hat einen leicht zu öffnenden Deckel und Schnappverschlüsse; mit eingegossenen Gitterlinien und aufgedruckten Koordinaten zur einfachen Identifizierung. Diese Boxen sind in natürlichen Farben gehalten und bestehen aus robustem, autoklavierbarem Polypropylen.
52.93 € - 104.00 €
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Mikroröhrchen
Verschluss inklusive Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen und Kryoröhrchen von 1.5 bis 2 ml
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Positionen Farbe Array Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Positionen Farbe Array Preis Menge & Verfügbarkeit  
11704316
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120032
50 Naturfarben 5 x 10
52.93 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10707992
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120033
50 Farblich sortiert 5 x 10
55.60 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11790334
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120042
100 Naturfarben 10 x 10
104.00 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11700344
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120044
100 Diverse Farben 10 x 10
61.00 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sichere Aufbewahrung für Mikroröhrchen und Kryofläschchen
  • Fasst 1.5 bis 2.0 ml-Mikroröhrchen oder Kryofläschchen
  • Jedes Well hat einen Welldurchmesser von 12.3 mm
  • 50 Well-Option ist ideal für Proben- oder Fallstudienaufbewahrung
  • 100 Well-Option ist ideal für größeren Aufbewahrungsbedarf
Anwenderfreundliche Konstruktion
  • Leicht zu öffnender Deckel mit Dreipunktscharnieren und Schnappverschluss für sicheren Deckelverschluss
  • Konstruiert aus langlebigem, autoklavierbarem Polypropylen
  • Geformte Gitterlinien auf dem Deckel und aufgedruckte Koordinaten auf der Basis und der Box
  • Lieferbar in Naturtönen oder in verschiedenen Farben zur einfachen Klassifizierung
  • Robuste, flache und leicht zu stapelnde Boxen
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen
Autoklavierbar
Polypropylen
Lagerung
5/Packung
141 mm
Ja
Mikroröhrchen und Kryoröhrchen von 1.5 bis 2 ml
Ja
Mikrozentrifugenröhrchen
5 Packung
12.3 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen