Learn More
Fisherbrand™ Farbige ABS-Objektträgerboxen für 50 Objektträger
Artikelnummer. 11731486 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11731486
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 50 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Die farbigen ABS-Objektträgerboxen für 50 Plätze enthalten Standard-Objektträger in nummerierten, gefugten Fachen. Bietet auch sichere und staubfreie Lagerung.
  • Die vorbehandelte, starrer Schachtel hält die Objektträger sicher in gefugten Aufnahmenuten
  • Stabiles ABS-Gehäuse mit Cork-Innenauskleidung
  • Die Folie und die Einschübe sind nummeriert, damit sie dem Objektträger-Bestandsblatt entsprechen
  • Das Gehäuse ist leicht zu öffnen, da der Klappdeckel mit einer Daumenverriegelung versehen ist
  • Stapelbare Boxen mit Füßen, die für stabilen Stand sorgen
Spezifikation
Typ Objektträger-Lagerungskasten
Objektträgerkapazität 50
Verschlusstyp Daumenöse
Farbe Blau
Gerät fasst 50 Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll)
Abmessungen (L x B x H) 209 x 86 x 35 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll.
Höhe (angloamerikanisch) 1,4 in.
Höhe (metrisch) 35 mm
Enthält Nummerierte Indexkarte
Länge (angloamerikanisch) 8,2 in.
Länge (metrisch) 209 mm
Material ABS-Kunststoff mit Korkeinlage
Form Rechteckig
Stapelbar Ja
Breite (angloamerikanisch) 3,4 in.
Breite (metrisch) 86 mm