Learn More
Kartell™ 96-Well-Mikrotiterplatten
Die Konstruktion aus Polystyrol gewährleistet hervorragende Festigkeit und Beständigkeit. Kartell™ 96-Well-Mikrotiterplatten, die in verschiedenen Formen erhältlich sind, sind eine hervorragende Lösung für die Mikrotitration im Labor.
Marke: Kartell™ 0262100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polystyrol gewährleistet hervorragende Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ 96 Well-Mikrotiterplatten, die in verschiedenen Formen erhältlich sind, sind eine hervorragende Lösung für die Mikrotitration im Labor.
- Aseptisch und einzeln verpackt, um Kontamination zu verhindern
- Kristallklares Polystyrol unterstützt die Sichtbarkeit bei der Vorbereitung
- Polystyrolabdeckungen separat erhältlich
- CE-Kennzeichnung
- IVD-Zulassung
Spezifikation
CE–IVD | |
8 x 12 | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
367 μl | |
50/Packung |
Standard | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Runder Boden (U-Well) |