Learn More
Bel-Art 5XREVERSIBLE 96-WELL MICROCENTRIFUGE TUBE RACK
These Reversible 96-Well Microcentrifuge Tube Racks in Assorted Colors can withstand temperatures down to -80°C (-112°F).
Marke:  Bel-Art 06736-09
153.27 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15161403
  • 169.52 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoclavable.
  • 3 month warranty.
  • One side of this polypropylene (PP) racks is designed to hold 0.5 mL microcentrifuge tubes.
  • The other side holds 1.5 to 2.0 mL tubes.
  • Withstand temperatures down to -80°C (-112°F).
Spezifikation
Spezifikation
Mikrozentrifugenröhrchen
Diverse
Polypropylen
-112°F
212,72 x 114,3 x 26,98mm
8.4 in.
4,5 in.
1.1 in.
Autoklavierbar
Microtubes (96)
5/Packung
212,72 x 114,3mm
212,72 mm
114,3 mm
26,98 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    46
    Stunden
    16
    Minuten
    16
    Sekunden
    9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art 5XREVERSIBLE 96-WELL MICROCENTRIFUGE TUBE RACK > Abmessungen:212,72 x 114,3 x 26,98 mm