Learn More
BRAND™ Kappeneinsatz für Polypropylen-Mikroröhrchen
Kappeneinsatz für Polypropylen-Mikroröhrchen für die Verwendung mit allen nicht manipulationssicheren Schraubverschlüssen ermöglicht eine einfache Identifizierung.
Marke: BRAND™ 780720
20.48 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Mikroröhrchen mit befestigten oder großen Schraubverschlüssen
- Geeignet für die Verwendung mit nicht manipulationssicheren Kappen
Spezifikation
Deckeleinsatz | |
Weiß | |
Mikroröhrchen, Schraubverschlüsse |
Polypropylen | |
-196 °C° bis +121 °C° |