Learn More
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblich sortiert
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Pink
Rot
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Beliebtes Gestell im Fraktionssammlerplattenstil
- Hält 80 Mikroröhrchen mit Schraubverschluss oder Kryofläschchen mit Wells mit 1 mm Durchmesser
- Nimmt 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen in kompakter Anordnung (5 x 16-Array) auf
- Farbcodiert, um spezifische Laborverfahren oder einzelne Techniker leicht identifizieren zu können
- Eingeformte Koordinaten für einfache Probenorganisation und -platzierung
- Aus robustem Polypropylen mit geformten Griffen für einfache Handhabung
- Autoklavierbar und zum Einfrieren geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Mikroröhrchen |
| Verschluss inklusive | Nr. |
| Array | 5 x 16 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Aufnahmevermögen | Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 80 |
| Form | Rechteckig |
| Einschübe | Keine |
| Mehr anzeigen |