Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Messschaufel
Zum Aufnehmen und Messen von Pulvern und Granulaten. Buerkle™ Messschaufeln aus Polypropylen sind kalibriert, um Volumen an der Krempe genau zu bestimmen.
0.75 € - 10.30 €
Spezifikation
Produkttyp | Messschaufel |
---|---|
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Abfüllen und Messen von Pulvern und Granulaten |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11981491
|
Buerkle™
9614-0010 |
10 ml | 100 mm | 34 mm |
0.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10352243
|
Buerkle™
9614-0025 |
25 mL | 135 mm | 44 mm |
1.15 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10496441
|
Buerkle™
9614-0050 |
50 mL | 160 mm | 55 mm |
2.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10350782
|
Buerkle™
9614-0100 |
100 mL | 200 mm | 70 mm |
5.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10448521
|
Buerkle™
9614-0250 |
250 mL | 260 mm | 90 mm |
6.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10524132
|
Buerkle™
9614-0500 |
500 mL | 315 mm | 118 mm |
8.30 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10648052
|
Buerkle™
9614-1000 |
1000 mL | 385 mm | 134 mm |
10.30 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Universalschaufel mit Skala zum Befüllen und Messen von Pulvern und Granulaten. Eine genaue Messung lässt sich durch Überfüllen der Schaufel und Abstreifen des Überstands erreichen.- Aus weißem Polypropylen
- Hohe chemische Beständigkeit
- Das kalibrierte Volumen wird bei Befüllung bis zum Rand erreicht
Spezifikation
Messschaufel | |
Polypropylen | |
Weiß | |
Zum Abfüllen und Messen von Pulvern und Granulaten |