Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Messschaufel
Artikelnummer. 10524132 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Länge (metrisch):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Breite (metrisch):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10524132
Marke: Buerkle™ 96140500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Schaufeln und Messen von Pulvern und Granulaten. Die Bürkle™ Polypropylene Measuring Scoops sind für eine genaue Volumenbestimmung bei Füllung bis zum Rand kalibriert.
Universelle graduierte Schaufel zum Abfüllen und Messen von Pulvern und Granulaten. Zur exakten Dosierung soll die graduierte Schaufel überfüllt und der Überschuss am oberen Rand der Schaufel abgestreift werden.
  • Weiße Polypropylen-Konstruktion
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Kalibriertes Volumen bei Füllung bis zum Rand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 16.91 oz.
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Weiß
Produkttyp Messschaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Abfüllen und Messen von Pulvern und Granulaten
Breite (metrisch) 118 mm
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 315 mm