Learn More
BRAND™ Messpipette aus Polypropylen
Hochtransparente Polypropylen-Konstruktion. Kalibriert für Volumenabgabe und bruchfest.
Marke: BRAND™ 27613
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kunststoffkonstruktion aus Polypropylen Typ 3
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Unterteilungen: 0.1 ml
- Wird in Packungen mit 12 Stück geliefert
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 60 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
- Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Graduierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Volumenabgabe | |
Ja | |
0,1 mL | |
12/Packung | |
330 mm |
Ja | |
Polypropylen | |
Blau | |
Bedruckt | |
10 ml |