missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B, blaue Graduierung, PP

Artikelnummer. p-8013439
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13158029

Marke: Hirschmann™ 7500180

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, erhabene Skala, hergestellt aus PP.

  • Gemäß DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Erhöhte Skala
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 ml
Zertifizierung/Konformität DIN 12 681/ISO 6706
Klasse B
Enthält Erhöhte Skala
Typ Graduierter Messzylinder
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt