Få mere at vide
Cole-Parmer™ Verteiler aus Polypropylen
Artikelnummer. 11765258
Klik for at se tilgængelige muligheder
Länge (metrisch):
79,7 mm
106,1 mm
155,9 mm
186,4 mm
238,3 mm
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11765258
Brand: Cole-Parmer™ 3152227
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Typ Verteiler
Einlass 3/8 in.
Material Polypropylen
Anzahl Ports 10
Anschlussgröße (metrisch) 5,08 mm
Länge (metrisch) 238,3 mm
Breite (metrisch) 28,9 mm
Höhe (metrisch) 28,95 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.