Learn More
Masterflex™ Männliches Luer-Fitting aus PP (Polypropylen) mit Sperrring
Diese Premiumverbinder sind eine praktische Ergänzung zu Ihren Luer-Anschluss-Systemen. Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke (männlich) aus Polypropylen mit Verschlussringen werden gemäß ISO 594-1 gefertigt, sind frei von Verunreinigungen und vollständig rückführbar. Optimal für verschiedenste kritische Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Schläuche.
Marke:  Masterflex™ 45518-00
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 14889980
  • 82.80 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Komplettieren Sie Ihre Luer-Anschlusssysteme mit diesen Premium-Verbindungsstücken.Cole-Parmer™ Luer-Stecker aus Polypropylen mit Verschlussringen werden gemäß den ISO 594-1-Normen hergestellt, frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.Ideal für verschiedenste wichtige Anwendungen, wie für Spritzen oder dünne Schläuche.
  • Hergestellt aus tierproduktfreiem, natürlichem Polypropylen
  • Alle Teile besitzen eine geringe räumliche Toleranz für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit
  • Auswahl aus einer Vielzahl an Größen mit unterschiedlichen Verbindungsoptionen
  • Gute chemische Beständigkeit. Maximale Temperatur 87 °C  (190 °F)
  • Mit Ethylenoxid und Gammabestrahlung sterilisierbar (nicht für das Autoklavieren empfohlen)
  • Alle weiblichen Anschlüsse können mit entweder Slip- oder Luer-Lock-Anschlüssen verwendet werden
  • Stöpsel und Kappen sind ebenfalls lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Männliches Luer-Verbindungselement mit Greifring
Passend für 1/16 in.-Schlauchanschluss
25/Packung
87 °C
Polypropylen
Ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Rohre
190 °F