Learn More
Masterflex™ Männliches Luer-Fitting aus PP (Polypropylen) mit Sperrring
Diese Premiumverbinder sind eine praktische Ergänzung zu Ihren Luer-Anschluss-Systemen. Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke (männlich) aus Polypropylen mit Verschlussringen werden gemäß ISO 594-1 gefertigt, sind frei von Verunreinigungen und vollständig rückführbar. Optimal für verschiedenste kritische Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Schläuche.
Marke: Masterflex™ 45518-02
Beschreibung
Komplettieren Sie Ihre Luer-Anschlusssysteme mit diesen Premium-Verbindungsstücken.Cole-Parmer™ Luer-Stecker aus Polypropylen mit Verschlussringen werden gemäß den ISO 594-1-Normen hergestellt, frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.Ideal für verschiedenste wichtige Anwendungen, wie für Spritzen oder dünne Schläuche.
- Hergestellt aus tierproduktfreiem, natürlichem Polypropylen
- Alle Teile besitzen eine geringe räumliche Toleranz für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit
- Auswahl aus einer Vielzahl an Größen mit unterschiedlichen Verbindungsoptionen
- Gute chemische Beständigkeit. Maximale Temperatur 87 °C (190 °F)
- Mit Ethylenoxid und Gammabestrahlung sterilisierbar (nicht für das Autoklavieren empfohlen)
- Alle weiblichen Anschlüsse können mit entweder Slip- oder Luer-Lock-Anschlüssen verwendet werden
- Stöpsel und Kappen sind ebenfalls lieferbar
Spezifikation
Luer-Verbindungselement | |
Passend für 3/32 in.-Schlauchanschluss | |
25/Packung |
Polypropylen | |
Ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Rohre |