Learn More
Masterflex™ Luer-Stecker aus Polypropylen
21.65 € - 27.50 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Rohre |
Verpackungsmenge | 25/Packung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15252560
|
Masterflex™
45518-58 |
Passend für Luer-Stecker mit Außengewinde |
25.20 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||||
15330491
|
Masterflex™
45508-80 |
Passend für Luer-Stecker mit Sicherungsring x Luer-Kupplung mit Innengewinde |
27.50 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15353312
|
Masterflex™
45518-44 |
Passend für Luer-Stecker x 1/18 in.-Schlauchanschluss |
22.25 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15313322
|
Masterflex™
45518-74 |
Passend für Schnapp-Luer-Lock-Ringe |
21.65 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Polypropylen | |
Ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Rohre | |
25/Packung |