Learn More
Masterflex™ Standard Luer-Verbinder für Schläuche
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Cole-Parmer™ ADCF Luer-Anschlussstücke aus Polypropylen eignen sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
22.10 € - 83.80 €
Spezifikation
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15173139
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30800-06
4 Zoll J-Adapter
22.10 €
25 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12188711
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30800-10
4 Zoll L-Adapter
26.40 €
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12198711
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30800-26
Männlicher Luer auf Anschlussadapter mit 1/4 in. L
38.55 €
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15159448
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30800-22
Luer-Lock-Stecker x 1⁄4-in.-Standardschlauchanschluss
27.98 €
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13543610
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30800-24
Luer-Lock-Stecker x 1⁄8-in.-Standardschlauchanschluss Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15122187
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30800-18
Männlicher Luer x 1⁄ 8 in. Schlauchanschluss mit großer Bohrung
25.70 €
25 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
14871271
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30800-30
Männlicher Luer-Lock-Stecker
45.45 €
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit.Cole-ParmerTM ADCF-Luer-Fittings aus Polypropylen sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche.Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
Alle Teile sind auch für enge Abmessungen geeignet und zeigen hohe Zuverlässigkeit und Prozessreinheit. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen von 1⁄16" bis 1⁄4" und verschiedenen Verbindungsoptionen aus.
  • Hergestellt aus 100 % reinen Rohstoffen in einer Umgebung der Klasse 100,000
  • In Übereinstimmung mit den ISO 594-1 Standards
  • Hergestellt aus tierfreiem, natürlichem Polypropylen
  • Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Max. Temperatur 190 °F
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Standard Luer-Verbinder für Schläuche