Learn More
Brand™ Becher aus Polypropylen, niedrige Form
Artikelnummer. 15330454 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
5000 ml
Scale:
Blau gedruckte Skala
Geprägt
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15330454
Marke: Brand™ 87612
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit guter Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit eignen sich diese Becher hervorragend für den allgemeinen Laboreinsatz.
  • Mit entweder blauen oder geprägten Graduierungsmarkierungen, Bördelrand und Ausguss
  • Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
  • Für das Autoklavieren bei 121 °C sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gut ablesbar
Außendurchmesser (metrisch) 77 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Polypropylen
Außenhöhe (metrisch) 95 mm
Schritten 25 ml
Menge 6/Pckg.
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Blau gedruckte Skala
Modell Niedrig