Learn More
Kartell™ Polypropylen-Becher mit blauer Skala, niedere Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
3000 ml
5000 mL
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit.Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
- Permanent gedruckte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C für 10 Minuten
- Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
- Klasse B, niedrige Ausführung
- Konform mit ISO 7056-1981 (E) und BS 5404 Teil 1
- Suitable for foodstuff
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (metrisch) | 132 mm |
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Höhe (metrisch) | 183.5 mm |
Schritten | 50 mL |
Menge | Je 1 |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C für Dauerbetrieb |
Typ | Becher |