Learn More
Sampling Systems™ Flüssigkeitstrichter aus Polypropylen
Artikelnummer. p-7146951 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15869411
Marke: Sampling Systems™ 8022P100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Flüssigkeitstrichter sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und können gereinigt und wiederverwendet werden.
  • Nutfrei
  • Chemische Beständigkeit
  • Erhältlich in zwei verschiedenen Spitzendurchmessern 100 und 200 mm
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 10 mm
Material Polypropylen
Farbe Naturfarben