Learn More
BRAND™ Polypropylen-Krug mit Aufsteckdeckel
Artikelnummer. 10644511 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 ml
80 ml
Der Polypropylen-Krug mit Aufsteckdeckel besteht aus Polypropylen und bietet gute Sichtbarkeit.
ulliInklusive Aufsteckdeckel/liliDurchsichtig/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 80 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 30 mm
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Verschlusstyp Aufsteckdeckel