Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Allgemeines Warnschild
ISO 7010-konformes Zeichen.
5.65 € - 26.15 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polypropylen |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 1.501 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15604677
|
Brady™
826619 |
100 mm | 87 mm |
5.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15624677
|
Brady™
826621 |
315 mm | 273 mm |
26.15 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
1.501 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |