Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Feueralarmmelder
ISO 7010-konformes Zeichen.
14.65 € - 20.45 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polypropylen |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 1.501 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15604417
|
Brady™
817684 |
250 mm | 250 mm |
14.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15614417
|
Brady™
817686 |
315 mm | 315 mm |
15.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15624417
|
Brady™
817687 |
400 mm | 400 mm |
20.45 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
1.501 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |