Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Sammlung von Feuerlöschgeräten
Artikelnummer. p-7159773
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
400 mm
Breite (metrisch):
100 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15644397
Marke: Brady™ 817363
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC F004-100x100-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 1.501 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Rot