Learn More
Cole-Parmer™ Heavy-Duty Carboys, PP
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 5 L |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 45mm |
Höhe (metrisch) | 270 mm |
Enthält | Hahn |
Länge (metrisch) | 191 mm |
Material | Polypropylen |
Produkttyp | Strapazierfähige Ballonflasche |