Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze aus Polypropylen
Artikelnummer. 10022482
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
20,5 mm Durchmesser Röhrchen
Röhrchen mit 15,8 mm Durchmesser
Röhrchen mit 17,3 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10022482
Marke: Ratiolab™ 5220100
Nur noch null auf Lager
Specifications
Material Polypropylen
Form Quadratisch
Typ Gittereinsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) 20,5 mm Durchmesser Röhrchen
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 30 mm