Learn More
Brand™ Messbecher mit Graduierung, mit Henkel und blauer Skala
Artikelnummer. p-8004508 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15557841
Marke: Brand™ 40810
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus Polypropylen. BRAND™Messbecher mit Graduierung, Henkel und blauer Skala gewährleisten sicheren Halt dank eines ergonomisch geformten Griffs. Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten. Autoklavieren (121 °C) wird nicht empfohlen.
  • Hergestellt aus Polypropylen.
  • Ergonomischer Griff für sicheren Halt.
  • Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten. Autoklavieren (121 °C) wird nicht empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 117 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 181 mm
Schritten 20 ml
Menge 6/Pckg.
Typ Becher
Autoklavierbar Nicht empfohlen
Graduated Ja
Scale Blaue Skala mit Graduierung