Learn More
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen
Artikelnummer. 10483184
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Breite (metrisch):
120,1 mm
121,1 mm
184 mm
184,8 mm
224 mm
224,1 mm
224,4 mm
318,3 mm
405,1 mm
Höhe (metrisch):
80 mm
132,3 mm
141 mm
141,7 mm
171,4 mm
181 mm
276 mm
276,2 mm
363,3 mm
363,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10483184
Marke: Brady™ 065587
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
  • Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
  • Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
  • Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
Spezifikation
Produkttyp Sperrvorrichtung für Auslassventile
Alternate Part Number GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 BLUE
Farbe Blau
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität OSHA 1910,147
Beschreibung Brady Gate Valve Lockouts
Durchmesser (angloamerikanisch) 6.75 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0.38 in.
Durchmesser (metrisch) 171.45 mm
Durchmesser (metrisch) Bügel 9,7 mm
Abmessungen (T x B x H) 60.40 x 224.10 x 181 mm
Abmessungen (L x B) 224,10 x 181,00 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockier- und Verriegelungssystem
Höhe (angloamerikanisch) 7.13 in.
Höhe (metrisch) 181 mm
Enthält Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch
Menge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 8.82 in.
Breite (metrisch) 224 mm